935999
Sodium triflate solution
in Bis(2-methoxyethyl) ether, 1.0 M NaTfO in diglyme, battery grade
Sinonimo/i:
1.0 M NaTfO in diglyme
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Stato
solution
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
0.95-1.10 M (NaPF6)
Impurezze
≤100 ppm H2O
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)