Documenti fondamentali
935905
Sigma-Aldrich
Fluoroethylene carbonate
greener alternative
Technipur®, 99% (GC)
Sinonimo/i:
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one, FEC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3FO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
99% (GC)
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. eboll.
212 °C
Punto di fusione
18-23 °C
Densità
1.485 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Fluoroethylene carbonate is an enabling product, used as an electrolyte additive and is helpful to improve the performance of batteries, thus has been enhanced for energy efficency. Click here for more information.
Applicazioni
Fluoroethylene carbonate (FEC) is widely used as electrolyte additive in lithium ion batteries. As an additive, it helps in enhancing the electrochemical performance of Si/graphite-anodes in Li-ion batteries.
Note legali
"Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany"
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)