934003
Methyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
≥98%, anhydrous, battery grade
Sinonimo/i:
Carbonic Acid Methyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, FEMC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤250 ppm HF
≤300 ppm H2O
P. ebollizione
57-59 °C/120 mmHg
90 °C (lit.)
Densità
1.34 g/mL (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
FC(F)(F)COC(=O)OC
InChI
GBPVMEKUJUKTBA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)