935573
5-O-p-Coumaroylquinic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(1R,3R,4S,5R)-1,3,4-Trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]cyclohexanecarboxylicacid,, Cyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4-trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-, (1R,3R,4S,5R)-, Cyclohexanecarboxylicacid,1,3,4-trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-,(1R,3R,4S,5R)
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Colore
white to off-white
P. ebollizione
613.2 °C
Punto di fusione
192-199 °C
Densità
1.55 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC1CC(O)(C(=O)O)CC(O)C1O)C=CC2=CC=C(O)C=C2
InChI
InChI=1S/C16H18O8/c17-10-4-1-9(2-5-10)3-6-13(19)24-12-8-16(23,15(21)22)7-11(18)14(12)20/h1-6,11-12,14,17-18,20,23H,7-8H2,(H,21,22)/t11-,12-,14+,16-/m1/s1
BMRSEYFENKXDIS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)