Documenti fondamentali
934321
Sigma-Aldrich
L-Valyl-L-citrulline
≥95%
Sinonimo/i:
L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine, Val-Cit
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.32
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Colore
off-white to light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Caratteristiche e vantaggi
Val-Cit-OH is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADC). The Val-Cit is specifically cleaved by cathepsin B. The Boc group can be deprotected under acidic conditions to generate a free amine group. As this enzyme is only present in the lysosome the ADC payload will be release only in the cell.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)