Documenti fondamentali
934240
Sigma-Aldrich
Pomalidomide acetic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]glycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
powder or crystals
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
A functionalized cereblon ligand for development of Thalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. Amenable for linker attachement via reductive amination, and a basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Note legali
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)