Documenti fondamentali
933414
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Aluminum Standard, 15X10mm, 10/PK
Sinonimo/i:
cylinder stub
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
Cylinder specimen mounts are for use with JEOL and ISI scanning electron microscopes.
Surface: ⅝" dia. (15mm), height ⅜" (9.5mm)
Aluminum: Standard
The mounts are made from ultra-pure aluminum with standard lathe finish.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)