Key Documents
933171
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Four Pin Stub Holder
Sinonimo/i:
4-pin SEM mount
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
Used for clamping in scanning electron microscope (SEM). It accommodates four pin type, up to 12.5 (½") surface specimen stubs, with ⅛" (3.1 mm) diameter pin.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)