932159
t-DABNA
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,12-Di-tert-butyl-5,9-bis(4-(tert-butyl)phenyl)-5,9-dihydro-5,9-diaza-13b-boranaphtho[3,2,1-de]anthracene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Banda proibita
2.7 eV, HOMO-LUMO gap
energy gap
0.17 eV, delta EST
Temp. transizione
transition temp 418.7 °C (Td by TGA)
Solubilità
methylene chloride: soluble
λmax
445 nm in dichloromethane
Energia dell’orbitale
HOMO -5.72 eV
LUMO -3.02 eV
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3