Documenti fondamentali
931640
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-W7N-OH
Novabiochem®, ≥95%
Sinonimo/i:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H21N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Stato:
powder
Saggio:
≥95%
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
229-234 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1c2ncccc2c(c1)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O
InChI
1S/C25H21N3O4/c29-24(30)22(12-15-13-27-23-16(15)10-5-11-26-23)28-25(31)32-14-21-19-8-3-1-6-17(19)18-7-2-4-9-20(18)21/h1-11,13,21-22H,12,14H2,(H,26,27)(H,28,31)(H,29,30)/t22-/m0/s1
SEWQKWXKJVYKOO-QFIPXVFZSA-N
Applicazioni
Fmoc-L-W7N-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Note legali
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)