Documenti fondamentali
931624
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-H2PyOMe-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-5-methoxy-2-pyridinebutanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.47
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Fmoc-L-H2PyOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Note legali
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)