931616
Fmoc-L-3Py6Ph-OH
Novabiochem®, ≥95%
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
193-195 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Fmoc-L-3Py6Ph-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Note legali
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)