931187
Straight-Tip PVDF Tweezer with Carbon Tip
Sinonimo/i:
Gripper
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Categorie correlate
Applicazioni
Carbon tip tweezers help to avoid chipping the silicon wafer.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)