930911
Praseodymium nitrate hexahydrate
99.99% (trace rare earth metals basis)
Sinonimo/i:
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, Nitric acid praseodymium(3+) salt, Praseodymium trinitrate, Praseodymium trinitrate hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.99% (trace rare earth metals basis)
Stato
crystals
Impurezze
≤150 ppmtrace (rare earth metals)
≤500 ppm (trace metals)
Punto di fusione
<100 °C ((lit.))
Solubilità
H2O: soluble ((lit.))
Densità
2.233 g/cm3 ((lit.))
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)