Documenti fondamentali
930636
Sigma-Aldrich
VH 032 amide-alkyl C5-acid
≥95%
Sinonimo/i:
(S,R,S)-AHPC-CO-C5-acid, (S,R,S)-AHPC-amido-C5-acid, 6-{[(2S)-1-[(2S,4R)-4-hydroxy-2-({[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}carbamoyl)pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}hexanoic acid, L-Prolinamide, N-(6-carboxy-1-oxohexyl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl],methyl]-, (4R)-
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H40N4O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
572.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
ligand
VH032
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C([C@@H](NC(CCCCCC(O)=O)=O)C(C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C29H40N4O6S/c1-18-25(40-17-31-18)20-12-10-19(11-13-20)15-30-27(38)22-14-21(34)16-33(22)28(39)26(29(2,3)4)32-23(35)8-6-5-7-9-24(36)37/h10-13,17,21-22,26,34H,5-9,14-16H2,1-4H3,(H,30,38)(H,32,35)(H,36,37)/t21-,22+,26-/m1/s1
LYAMSRXTXVKKIC-TVZXLZGTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of