Documenti fondamentali
930288
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
TEM grids
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Nome del prodotto
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
Materiali
copper grid
formvar/carbon film
Descrizione
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
Confezionamento
box of 50
Dimens. griglia
100 mesh
Descrizione generale
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
930288-1EA4065268970881