92909
Glyceryl trinonanoate
≥99.0%
Sinonimo/i:
1,2,3-Trinonanoylglycerol, 1,2,3-Tripelargonoylglycerol, Glycerol trinonanoate, Glycerol tripelargonate, Trinonanoin, Tripelargonin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449
Punto di fusione
8-9 °C
Densità
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C30H56O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-28(31)34-25-27(36-30(33)24-21-18-15-12-9-6-3)26-35-29(32)23-20-17-14-11-8-5-2/h27H,4-26H2,1-3H3
YRIMSXJXBHUHJT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)