928062
Gold nanoparticles
5 nm diameter, alkyne functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Sinonimo/i:
AuNP, GdNP, Gold NP
Descrizione
Alkyne surface density: 1/nm2
Concentrazione
in water
OD
50
Diametro int.
5 nm , coefficient of variance <12%
Diametro
5 nm
λmax
515-520 nm
Ind. polidispersione
<0.200
Gruppo funzionale
alkyne
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Alkyne functionalized gold nanoparticles are suitable for covalent conjugation of any azide-tagged molecule through Cu(I)-catalyzed click chemistry. These gold nanoparticles allow for rapid generation of gold conjugates for subsequent use in downstream assays.
Alkyne functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)