927732
C5 Lenalidomide-difluoroPEG1-C4-piperazine Hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2,2-Difluoro-3-(4-(piperazin-1-yl)butoxy)propoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)acetamide Hydrochloride
About This Item
ligand
C5 Lenalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCC(F)(F)COCCCCN4CCNCC4)=O)=CC=C31.Cl
Categorie correlate
Applicazioni
Targeted Protein Degradation
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)