925969
Titanium Aluminum Nitride MAX phase
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti2AlN
Peso molecolare:
136.72
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Applicazioni
Titanium Aluminum Nitride MAX phase has low density, high elastic modulus, easy machinability, and excellent thermal shock resistance. This product is an excellent MXene precursor, and can be processed by HF or HCl+LiF to obtain MXene.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)