925950
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ti3AlCN
Peso molecolare:
196.60
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Colore
gray to black
Solubilità
insoluble
Stringa SMILE
[Ti][Ti][Ti][Al]([N])[C]
Applicazioni
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase is an excellent MXene precursor; and can be processed by HF or HCl+LiF to obtain MXene.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)