925365
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2-(20,21,22,26,27-13C5) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Concentrazione
50 μg/mL in ethanol
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[13C@H]([13CH3])/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@H](O)CC3)\C3=C
InChI
KJKIIUAXZGLUND-HUZBUTGXSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)