Key Documents
925268
Sigma-Aldrich
21-Deoxycortisol-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D4H26O4
Peso molecolare:
350.49
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(C)=O)C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)