Documenti fondamentali
924539
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane
≥95.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13F17O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
31201707
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
liquid
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C13H13F17O3Si/c1-31-34(32-2,33-3)5-4-6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)10(22,23)11(24,25)12(26,27)13(28,29)30/h4-5H2,1-3H3
HJIMAFKWSKZMBK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)