924393
Lauric acid diethanolamide
About This Item
Prodotti consigliati
Gruppo funzionale
amide
hydroxyl
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCO)(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)17(12-14-18)13-15-19/h18-19H,2-15H2,1H3
AOMUHOFOVNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)