924342
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 750 nm, 1 mg/mL
Sinonimo/i:
CIS QD, Fluorescent Nanocrystals, QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
in toluene
1 mg/mL
Fluorescenza
FWHM <125 nm
λem 750 nm
, quantum yield 10‑20%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
Applicazioni
- Batteries
- Photovoltaics
- Light-emitting diodes
- Fluorescent labeling
- Sensing
- Biological imaging systems
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)