922285
TpOx-Ph-o-Cl
Sinonimo/i:
TpOx-Aryl-Hal Series
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Livello qualitativo
Temp. transizione
discotic phase to isotropic phase 148 °C (heating)
crystalline phase to discotic phase 89 °C (heating)
Solubilità
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.63 mg/mL, DMSO < 0.43 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
εmax
61,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
Fluorescenza
λem 499 nm, quantum yield 0.53 (pSS(nm) = 228; Fluorescence lifetime (ns) = 6.49)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)