Key Documents
921734
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic Acid-1-13C,4,5,6,6-d4
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5D4H4O6
Peso molecolare:
181.14
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)