920096
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on copper foil, A5 size
Sinonimo/i:
Roll-to-Roll graphene
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A5 size
Livello qualitativo
Descrizione
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Resistenza foglio
240 Ω/sq ±10%
Misura
5 μm × 5 μm ± 10% , grain size
Spessore
35 μm , Cu Foil
Copertura della superficie
surface coverage >98%
Trasmittanza
>97%
Caratteristiche del semiconduttore
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
Stringa SMILE
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.
This small grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based cell culture scaffold, biosensors and chemically gated sensors.
Avvertenza
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)