918571
3D Printable Yttria-stabilized Zirconium(IV) Oxide Ink
Sinonimo/i:
3D printable ceramic ink, 3Y-ZrO2 ink, YSZ ink, Yttria stabilized zirconia ink, Yttrium stabilized zirconium oxide ink
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Printing methods compatible with: Direct-Ink-Writing 3D printing
Livello qualitativo
Forma fisica
paste
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
70 wt. % (Yttria stabilized zirconia)
Colore
white
Dimensione particelle
120 nm
Viscosità
2-25 Pa.s (25 °C at shear rate of 100 s-1)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
- Store in an airtight sealed container in refrigerator.
- Avoid exposure to heat.
- Add the thermal initiator (product No.479896) to 0.3wt% of the total 3Y-ZrO2/PEGDA ink mass, and mix well before usage.
Nota sulla preparazione
Direct-Ink-Writing (DIW) Notes:
- Syringe Nozzle sizes ranging from 250 μm − 800 μm can be used.
- Initial pressure for DIW printing ranges from 12-18 psi, depending on nozzle diameter used.
Post Processing of DIW printed parts:
- Curing @ 110°C for 12-16 hours.
- Sintering using the following sequence:
Ramp to 300°C @ 1°C/min. Hold for 4 hours.
Ramp to 400°C @ 1°C/min. Hold for 2 hours.
Ramp to 800°C @ 2°C/min. Hold for 4 hours.
Ramp to 1090°C @ 2°C/min. Hold for 15 hours.
Ramp down to 50°C @ 2°C/min.
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)