916293
PhotoCol™-LAP
methacrylated collagen bioink kit, with LAP
Sinonimo/i:
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Methacrylated collagen:
Degree of methacrylation ≥ 20%
Product components :
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤10 EU/mL Endotoxin
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali