Documenti fondamentali
915947
N-Acetyl-α-D-glucosamine-13C6, 15N 1-phosphate, disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C2H1415NNa2O9P
Peso molecolare:
352.10
Codice UNSPSC:
12142200
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(O[13C@H]1[13C@@H]([15NH]C(C)=O)[13C@H](O)[13CH](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1)(O[Na])O[Na]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)