915343
Maleimide-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5,000, PCL average Mn 10,000
Sinonimo/i:
Maleimide PEG-PCL diblock copolymer, PEG-b-PCL, PEG-PCL
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or solid
Livello qualitativo
PM
PCL average Mn 10,000 (by NMR)
PCL average Mn 10,000
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000
Colore
off-white to yellow
Ind. polidispersione
≤1.4 (by GPC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)