914851
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
Sinonimo/i:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Concentrazione
20 % (w/w) in ethanol
Dimensione particelle
400 nm
Dimensione pori
non-porous
applicazioni
battery manufacturing
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)