914398
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size, 10 % (w/w) in ethanol
Sinonimo/i:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Concentrazione
10 % (w/w) in ethanol
Dimensione particelle
200 nm
Dimensione pori
non-porous
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
56.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)