913669
Biotinamidoethyldisulfanyl(2-aminoethane) trifluoroacetic acid
Sinonimo/i:
N-(2-((2-Aminoethyl)disulfaneyl)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide 2,2,2-trifluoroacetate, Biotin-SS-NH2 TFA, Biotin-cystamine TFA, Cleavable biotin linker
About This Item
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O.NCCSSCCNC(CCCC[C@H]1[C@]2([H])[C@](NC(N2)=O)([H])CS1)=O
Applicazioni
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3