Documenti fondamentali
911607
Sigma-Aldrich
[Ir(dFOMeppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H22F16IrN4O2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1069.75
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Attivazione fotocatalizzatore
465 nm
Applicazioni
[Ir(dFOMeppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations including the trifluoromethylation of alkyl bromides.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
David J P Kornfilt et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(17), 6853-6858 (2019-04-16)
Copper oxidative addition into organohalides is a challenging two-electron process. In contrast, formal oxidative addition of copper to Csp2 carbon-bromine bonds can be accomplished by employing latent silyl radicals under photoredox conditions. This novel paradigm for copper oxidative addition has