Key Documents
910228
Sigma-Aldrich
1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,8-trioxo-6-(2-bromophenyl)-6-phosphaadamantane
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20BrO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.21
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
151 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,8-trioxo-6-(2-bromophenyl)-6-phosphaadamantane is a precursor to PAd-Dalphos (900593) and related phosphine ligands developed by the Stradiotto lab.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Christopher M Lavoie et al.
Nature communications, 7, 11073-11073 (2016-03-24)
Palladium-catalysed C(sp(2))-N cross-coupling (that is, Buchwald-Hartwig amination) is employed widely in synthetic chemistry, including in the pharmaceutical industry, for the synthesis of (hetero)aniline derivatives. However, the cost and relative scarcity of palladium provides motivation for the development of alternative, more