Documenti fondamentali
907731
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, 4-isocyanato-ethylene glycol bis lactic acid ester
Sinonimo/i:
Absorbable isocyanate, Isocyanate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20N2O10
Peso molecolare:
496.42
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Stato
powder or solid
Colore
white to yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Benzoic acid, 4-isocyanato-ethylene glycol bis lactic acid ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)