906840
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 90:10, viscosity 1.7 dL/g
Sinonimo/i:
PCL-PLLA, PLLA-PCL
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
chunks
Rapporto d’alimentazione
lactide:caprolactone 90:10
Colore
white to off-white
Viscosità
1.7 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.