900300
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 60:40, viscosity 1.5 dL/g
Sinonimo/i:
PLLA-PCL
Stato
chips or granules
Livello qualitativo
Rapporto d’alimentazione
lactide:caprolactone 60:40
Viscosità
1.5 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Advances in experimental medicine and biology, 318, 331-340 (1992-01-01)
Fatty acids with from 24 to 28 carbon atoms (very long-chain fatty acids, VLCFA) are present in small amounts in all mammalian tissues. Even longer chain fatty acids with from 30 to 38 carbon atoms (ultra-long-chain fatty acids, ULCFA) are