905968
Gold nanorods
10 nm diameter, Cy3 and streptavidin functionalized, powder
Sinonimo/i:
Cy3 labeled gold nanorods, Cy3 tagged gold nanorods, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles, Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanorod
powder
Diametro
10 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
905968-1.75MG | 4054839933769 |