Key Documents
902853
Sigma-Aldrich
Metoprolol acid
≥95%
Sinonimo/i:
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Atenolol impurity G (EP), H 117/04, SL 77-010
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
hydroxyl
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)