M5391
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt
≥98% (titration), powder
Sinonimo/i:
Lopressor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (titration)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Ideatore
Novartis
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153)
Descrizione generale
Applicazioni
- to modulate the immunological parameters in various studies
- to study its effects onCa2+-calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) activity in human and experimental heart failure (HF)
- to examine the contribution of the adrenergic receptors to the production of norepinephrine (NE)-mediated O2-
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.