Documenti fondamentali
902527
Sigma-Aldrich
Amino-PEG5-t-butyl ester
≥95%
Sinonimo/i:
tert-Butyl-1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, H2N-PEG5-CH2CH2COOtBu
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H35NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n/D 1.4534
Densità
1.4690 g/mL
Gruppo funzionale
amine
ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
Applicazioni
This heterobifunctional, PEGylated crosslinker features an amino group at one end and t-butyl-protected carboxyl group at the other, which can be deprotected with acidic conditions. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Amino-PEG5-t-butyl ester can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)