901456
Amine poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5000, PLGA average Mn 15000, lactide:glycolide 50:50
Sinonimo/i:
Amine-PEG-b-PLGA, Amine-PEG-PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Feed Ratio: 50:50 +/-5 (Lactide:Glycolide, by NMR)
Identity: Conforms to structure (by NMR)
Livello qualitativo
Stato
powder
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 50:50
PM
PEG Mn 4000-6000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5000
PLGA Mn 13500-16500 g/mol (by NMR)
PLGA average Mn 15000
Colore
white
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)