901436
Formamidinium iodide
≥99%, anhydrous
Sinonimo/i:
Formamidine Hydroiodide, methanimidamide hydroiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
- Extremely hygroscopic.
- Handle in glove box.
- Handle and store under nitrogen atmosphere.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.