901296
rac-Timolol-1,1,2,3,3-d5 maleate
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13D5H19N4O3S · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)NC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=NSN=C1N2CCOCC2.OC(/C=C\C(O)=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)