Key Documents
901273
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonyl-13C-di-(1,2,4-triazole)
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC4H4N6O
Peso molecolare:
165.12
Codice UNSPSC:
12352200
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥90% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.