Key Documents
900846
Sigma-Aldrich
trans,trans-Muconic acid-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H6O4
Peso molecolare:
148.07
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13C](/[13CH]=[13CH]/[13CH]=[13CH]/[13C](O)=O)=O
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)